Learn More
Hamilton™ 7000 Serie modifizierter Microliter™ Spritzen
Diese Serie von Spritzen eignet sich ideal für die Abgabe von Volumina von 0.05 μl bis 5 μl. Die 7000-Serie ist die einzige Spritze mit null Totvolumen. Der feine Kolbendraht wird zur Spitze der Nadel geführt, um sicherzustellen, dass das gesamte Lösungsmittel aus der Nadel austritt.
Marke: Hamilton™ 86250
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- ideal für die Abgabe von Volumina von 0.05 µl bis 5 µl
- Die 7000-Serie ist die einzige Spritze mit null Totvolumen
- Der feine Kolbendraht wird zur Spitze der Nadel geführt, um sicherzustellen, dass das gesamte Lösungsmittel aus der Nadel austritt
Spezifikation
Autoklavierbar | |
0.004 Zoll | |
0.104 mm | |
0.3 Zoll | |
7.82 mm | |
2.75 Zoll | |
6000 psi | |
115 °C | |
3 | |
Je | |
Stumpf | |
Rändelansatz, abnehmbar |
25 G | |
0,004 in. | |
0,02 in. | |
0.1 mm | |
0.515 mm | |
Allzweckspritze | |
239 °F | |
50 °F | |
10 °C | |
0,5 μl | |
HPLC-Injektionsventile |