Learn More
Hamilton™ 700 and 1700 Series Gastight™ and Microliter™ Digital Syringes: Anschlusstyp N
Erzielt bei der Abgabe von Volumina von 500 μl bis 50 nl eine Präzision von bis zu 0.5 %
Marke: Hamilton™ DS80600
Beschreibung
Die Spritze eliminiert Parallaxenfehler, indem sie eine digitale Anzeige auf dem integrierten LCD-Bildschirm liefert. Ein einstellbarer Kolbenanschlag gewährleistet eine reproduzierbare Kolbenplatzierung.
Einfache Auswertung
Lesen Sie das Spritzenvolumen direkt von der Flüssigkristallanzeige ab. Die digitale Anzeige eliminiert Fehler bei der Volumenmessung und stellt sicher, dass jeder im Labor das gleiche Spritzenvolumen liest.
Ideal für die Gerätekalibrierung
Jede digitale Spritze ist ein kalibriertes Gerät, das auf N.I.S.T.-Methoden rückführbar ist. Zu verwenden zur Kalibrierung von Analysegeräten (AA/ICP, GC, HPLC usw.), zur Vorbereitung von Standards und Spike-Proben. Erleichtert die Einhaltung der EPA-, CLIA-, ISO- und FDA-Anforderungen (GLP, GMP).
Bessere Genauigkeit und Präzision
Die digitalen Mikroliter™ und GASTIGHT™ Spritzen der Serien 700 und 1700 sind für ± eine Genauigkeit von 0,5 % oder besser zertifiziert. Mit dem integrierten verstellbaren Kolbenanschlag wird eine verbesserte Präzision erreicht. Der einstellbare Kolbenanschlag (0 bis 100 % des Spritzenvolumens) wird mit einem Knopfdruck auf der Rückseite der digitalen Spritze eingerastet.
Spezifikation
± 0.5 % | |
Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze), Edelstahl (Kolben) | |
0.06 Zoll | |
0.15 mm | |
0.3 Zoll | |
7.75 mm | |
Kalibrierung von Analysegeräten (AA/ICP, GC, HPLC) , Vorbereitung von Standards und Spitzenproben, Vermeidung von Parallaxenfehlern durch digitale Anzeige auf dem integrierten LCD-Bildschirm und auch für Pipettierung und HPLC-Injektionen | |
2 in. | |
51 mm | |
2000 psi | |
50 °C | |
710 | |
10 °C | |
100 μl | |
Zementiert |
Nicht autoklavierbar | |
22 s G | |
0,005 in. | |
0,02 in. | |
1.46 mm | |
0.72 mm | |
Integrierter verstellbarer Kolbenanschlag, Daumenrad zur Feineinstellung, Kalibrierungszertifikat rückführbar auf NIST, 3 V Lithium-Batterien, Aufbewahrungskoffer und Anleitung | |
2 in. | |
Microliter Digitale Spritze | |
122 °F | |
50 °F | |
2 | |
Je | |
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend |