Learn More
Hamilton™ 1700 Series Gastight™ Syringes
Ideal for dispensing both liquids and gases
Marke: Hamilton™ CAL81000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Calibrated
- Cemented Needle (N) and Luer Tip Cemented Needle (LTN)
- 22s/22gauge w/point style-2
- Gas Sterilizable
- Precision-machined polymer plunger tip made of PTFE, which provides leak-free seal
- Gastight fitting enable tip to wipe interior of syringe barrel free of sample
- Reduces molecule deposition in syringe when samples have dissolved or suspended molecules
- Volume range: 50μ to 500μL
Needles are 51mm unless user specified
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
22s G | |
0,005 in. | |
0,028 in. | |
1.46 mm | |
0.72 mm | |
2 in. | |
1000 psi | |
50 °C | |
1705 | |
10 °C | |
100 μl | |
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend |
Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze), Edelstahl (Kolben) | |
0,057 in. | |
0.15 mm | |
0,305 in. | |
7.75 mm | |
Ideal zum Dosieren von Flüssigkeiten und Gasen | |
Gasdichte Spritze | |
122 °F | |
50 °F | |
2 | |
Je | |
51 mm | |
Zementiert |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ 1700 Series Gastight™ Syringes > Model: 1705; Cemented Needle (N); 1000 psig; 100μL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur