Learn More
Hamilton™ 700 and 1700 Series Gastight™ and Microliter™ Digital Syringes: Anschlusstyp N
Artikelnummer. 10777611
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
Art der Kanülenspitze:
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Stumpf
Modell:
75
701
702
705
710
725
1701
1702
1705
1710
1725
Anschlusstyp:
Abnehmbar
Zementiert
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10777611
Marke: Hamilton™ DS80400
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Erzielt bei der Abgabe von Volumina von 500 μl bis 50 nl eine Präzision von bis zu 0.5 %
Die Spritze eliminiert Parallaxenfehler, indem sie eine digitale Anzeige auf dem integrierten LCD-Bildschirm liefert. Ein einstellbarer Kolbenanschlag gewährleistet eine reproduzierbare Kolbenplatzierung.
Einfache Auswertung
Lesen Sie das Spritzenvolumen direkt von der Flüssigkristallanzeige ab. Die digitale Anzeige eliminiert Fehler bei der Volumenmessung und stellt sicher, dass jeder im Labor das gleiche Spritzenvolumen liest.
Ideal für die Gerätekalibrierung
Jede digitale Spritze ist ein kalibriertes Gerät, das auf N.I.S.T.-Methoden rückführbar ist. Zu verwenden zur Kalibrierung von Analysegeräten (AA/ICP, GC, HPLC usw.), zur Vorbereitung von Standards und Spike-Proben. Erleichtert die Einhaltung der EPA-, CLIA-, ISO- und FDA-Anforderungen (GLP, GMP).
Bessere Genauigkeit und Präzision
Die digitalen Mikroliter™ und GASTIGHT™ Spritzen der Serien 700 und 1700 sind für ± eine Genauigkeit von 0,5 % oder besser zertifiziert. Mit dem integrierten verstellbaren Kolbenanschlag wird eine verbesserte Präzision erreicht. Der einstellbare Kolbenanschlag (0 bis 100 % des Spritzenvolumens) wird mit einem Knopfdruck auf der Rückseite der digitalen Spritze eingerastet.
Spezifikation
Genauigkeit ± 0.5 %
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze), Edelstahl (Kolben)
Kanülen-Gauge 22 s G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.02 Zoll
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,005 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.15 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,02 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.3 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 0.72 mm
Außendurchmesser (metrisch) 7.75 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.72 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kalibrierung von Analysegeräten (AA/ICP, GC, HPLC) , Vorbereitung von Standards und Spitzenproben, Vermeidung von Parallaxenfehlern durch digitale Anzeige auf dem integrierten LCD-Bildschirm und auch für Pipettierung und HPLC-Injektionen
Enthält Integrierter verstellbarer Kolbenanschlag, Daumenrad zur Feineinstellung, Kalibrierungszertifikat rückführbar auf NIST, 3 V Lithium-Batterien, Aufbewahrungskoffer und Anleitung
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Länge (metrisch) 51 mm
Produkttyp Microliter Digitale Spritze
Max. Druck 2000 psi
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 122 °F
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 702
Nummer der Kanülenspitze 2
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge Je
Volumen (metrisch) 25 μl
Art der Kanülenspitze Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Anschlusstyp Zementiert