Learn More
Hamilton™ 1700 Series Gastight™ Syringes
Ideal for dispensing both liquids and gases
326.00 € - 345.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Material | Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze), Edelstahl (Kolben) |
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0,028 in. |
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,305 in. |
Außendurchmesser (metrisch) | 7.75 mm |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Kanülen-Gauge | Max. Druck | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Kanülen-Gauge | Max. Druck | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17894212
|
Hamilton™
CAL80900 |
50 μl | 22s G | 1000 psi | 1705 |
326.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17824352
|
Hamilton™
CAL81000 |
100 μl | 22s G | 1000 psi | 1705 |
334.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17884252
|
Hamilton™
CAL81100 |
250 μl | 22s G | 500 psi | 1725 |
345.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17844382
|
Hamilton™
CAL81217 |
500 μl | 22 G | 700 psi | 1750 |
334.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
- Calibrated
- Cemented Needle (N) and Luer Tip Cemented Needle (LTN)
- 22s/22gauge w/point style-2
- Gas Sterilizable
- Precision-machined polymer plunger tip made of PTFE, which provides leak-free seal
- Gastight fitting enable tip to wipe interior of syringe barrel free of sample
- Reduces molecule deposition in syringe when samples have dissolved or suspended molecules
- Volume range: 50μ to 500μL
Needles are 51mm unless user specified
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
0,028 in. | |
7.75 mm | |
Ideal zum Dosieren von Flüssigkeiten und Gasen | |
Gasdichte Spritze | |
50 °C | |
2 | |
Je |
Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze), Edelstahl (Kolben) | |
0,305 in. | |
0.72 mm | |
2 in. | |
122 °F | |
50 °F | |
10 °C | |
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ 1700 Series Gastight™ Syringes