Learn More
Hamilton™ 1700 Series Gastight™ Syringes
Ideal for dispensing both liquids and gases
Marke:  Hamilton™ CAL81217
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17844382
  • 334.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Calibrated
  • Cemented Needle (N) and Luer Tip Cemented Needle (LTN)
  • 22s/22gauge w/point style-2
  • Gas Sterilizable
  • Precision-machined polymer plunger tip made of PTFE, which provides leak-free seal
  • Gastight fitting enable tip to wipe interior of syringe barrel free of sample
  • Reduces molecule deposition in syringe when samples have dissolved or suspended molecules
  • Volume range: 50μ to 500μL
Needles are 51mm unless user specified
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Hamilton™ 1700 Series Gastight™ Syringes > Model: 1750; Luer Tip Cemented Needle (LTN); 700 psig; 500μL