Learn More
Hamilton™ Gastight™ SampleLock™ Spritzen der Serien 1700 und 1000, 22 Gauge
Hamilton SampleLock Spritzen ermöglichen das Sammeln, Lagern, Transportieren und Analysieren flüssiger oder gasförmiger Proben ohne die Gefahr von Verdunstungsverlust oder Umweltkontamination.
Marke: Hamilton™ 81556
Beschreibung
Hamilton SampleLock Spritzen ermöglichen das Sammeln, Lagern, Transportieren und Analysieren flüssiger oder gasförmiger Proben ohne die Gefahr von Verdunstungsverlust oder Umweltkontamination.
Die Spritzen sind in Größen von 1 ml bis 100 ml erhältlich. Ein einfach zu bedienendes Drehventil und ein positiver hinterer Anschlag auf SampleLock verhindern den Verlust von Probe und Kolbenausblasen. Optionale Luer-Lock-Adaptergewinde für Stecker und Luer-Lock-Buchsen am SampleLock-Ventil, wodurch die Spritzen mit einer Vielzahl von Anschlüssen und Fittings kompatibel sind. Typische Anwendungen sind:
- Headspace-Anwendung
- Entnahme und Lagerung von Umweltproben
- Vordruck der gasförmigen Probe für die GC-Analyse
- Injektion interner Standards durch den Ventilanschluss in Proben
- Probenaufstockung
Anschlüsse für die Probenverriegelung für Spitzen der Serie 1700 und 1000
- Probenverriegelung (SL) – Die Probenverriegelung verfügt über ein Ein/Aus-Spritzenventil mit RN-Nadel. Dieser Anschluss wird für den Headspace, die Entnahme und Lagerung von Umweltproben, die Druckvorstufe von gasförmigen Proben für die GC-Analyse und die Probenaufstockung verwendet. Nicht autoklavierbar.
- Spitzentyp 2 – Spitze, angeschrägte, gebogene, nicht bohrende Nadelspitze, empfohlen zum Durchstechen von Septen. Erhältliche Gauges: 26-22
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
22 G | |
0,01 in. | |
0,02 in. | |
10.3 mm | |
0.72 mm | |
2 in. | |
200 psi | |
115 °C | |
2 | |
Je | |
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend |
Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze), Edelstahl (Kolben) | |
0.4 Zoll | |
0.41 mm | |
0,53 in. | |
13.5 mm | |
Ermöglichen das Sammeln, Lagern, Transportieren und Analysieren flüssiger oder gasförmiger Proben ohne die Gefahr von Verdunstungsverlust oder Umweltkontamination. | |
Allzweckspritze | |
239 °F | |
50 °F | |
10 °C | |
5 ml | |
Probensperre, abnehmbar |