Learn More
Hamilton™ 1000 Series Gastight™ Spritzen: Austauschbare Nadel, RN-Abschluss, Kanülengröße 22 Gauge, Nadellänge 2 Zoll
Die gasdichte Spritze mit mittlerem Volumen eignet sich ideal für die Abgabe von Volumina von 100 μl bis 100 ml.
Marke:  Hamilton™ 81430
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10343901
  • 289.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die GASTIGHT Spritze mit mittlerem Volumen eignet sich ideal für die Abgabe von Volumina von 100 μl bis 100 ml.
Abnehmbare Nadel (RN): Die Nadeln sind abnehmbar und verfügen über ein Hamilton-spezifisches Design. Das Design sorgt dafür, dass die Nadeln genau an der Nullpunktmarkierung der Spritze sitzen. Der Anwender kann die optimale Nadelstärke, -länge und -spitzenform für seine besonderen Anwendungen wählen. Darüber hinaus ermöglicht dieser Anschluss das Herausnehmen der Nadel, ohne das Totvolumen der Spritze zu vergrößern, und ist ideal, wenn die Gefahr einer Verstopfung der Nadel besteht. In zerlegtem Zustand autoklavierbar. Wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer der Spritze.
Nadelspitzentypen
  • Typ 2: Spitze, angeschrägte, gebogene, nicht bohrende Nadelspitze, empfohlen zum Durchstechen von Septen. Erhältliche Gauges: 33-10
  • Typ 3: Nadel mit stumpfer Spitze zur Verwendung mit HPLC-Injektionsventilen und für das Pipettieren. Erhältliche Gauges: 33-10
Bestellinformation
Eine Vielzahl von verschiedenen Anschlüssen und Nadeloptionen steht in dieser Serie zur Verfügung.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Hamilton™ 1000 Series Gastight™ Spritzen: Austauschbare Nadel, RN-Abschluss, Kanülengröße 22 Gauge, Nadellänge 2 Zoll > Modell:1002; Fassungsvermögen:2,5 ml; abnehmbare Kanüle; Spitzentyp:2