Learn More
Hamilton™ 1000 Series Gastight™ Spritzen: Austauschbare Nadel, RN-Abschluss, Kanülengröße 22 Gauge, Nadellänge 2 Zoll
Die gasdichte Spritze mit mittlerem Volumen eignet sich ideal für die Abgabe von Volumina von 100 μl bis 100 ml.
147.00 € - 289.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kanülen-Gauge 22 G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,016 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0,41 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,028 in.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Nummer der Kanülenspitze Art der Kanülenspitze Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Nummer der Kanülenspitze Art der Kanülenspitze Preis Menge & Verfügbarkeit  
10332692
Unterlagen ansehen
Hamilton™
81365
1 ml 3 Stumpf
147.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10166370
Unterlagen ansehen
Hamilton™
81330
1 ml 2 Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
264.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10343901
Unterlagen ansehen
Hamilton™
81430
2.5 ml 2 Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
289.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10788921
Unterlagen ansehen
Hamilton™
81530
5 ml 2 Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
209.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10088460
Unterlagen ansehen
Hamilton™
81630
10 ml 2 Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
194.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Die GASTIGHT Spritze mit mittlerem Volumen eignet sich ideal für die Abgabe von Volumina von 100 μl bis 100 ml.
Abnehmbare Nadel (RN): Die Nadeln sind abnehmbar und verfügen über ein Hamilton-spezifisches Design. Das Design sorgt dafür, dass die Nadeln genau an der Nullpunktmarkierung der Spritze sitzen. Der Anwender kann die optimale Nadelstärke, -länge und -spitzenform für seine besonderen Anwendungen wählen. Darüber hinaus ermöglicht dieser Anschluss das Herausnehmen der Nadel, ohne das Totvolumen der Spritze zu vergrößern, und ist ideal, wenn die Gefahr einer Verstopfung der Nadel besteht. In zerlegtem Zustand autoklavierbar. Wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer der Spritze.
Nadelspitzentypen
  • Typ 2: Spitze, angeschrägte, gebogene, nicht bohrende Nadelspitze, empfohlen zum Durchstechen von Septen. Erhältliche Gauges: 33-10
  • Typ 3: Nadel mit stumpfer Spitze zur Verwendung mit HPLC-Injektionsventilen und für das Pipettieren. Erhältliche Gauges: 33-10
Bestellinformation
Eine Vielzahl von verschiedenen Anschlüssen und Nadeloptionen steht in dieser Serie zur Verfügung.
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
0,016 in.
0,028 in.
Ideal für manuelle und automatisierte HPLC-Injektionen. Häufig verwendet mit Spritzenpumpen und anderen Geräten für Flüssigkeiten
Gasdichte Spritze
239 °F
50 °F
Abnehmbar
22 G
0,41 mm
0.72 mm
2 in.
200 psi
115 °C
Je
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ 1000 Series Gastight™ Spritzen: Austauschbare Nadel, RN-Abschluss, Kanülengröße 22 Gauge, Nadellänge 2 Zoll