Learn More
OHAUS™ Guardian 7000 Heizplatten-Rührer
Langlebige Heizplattenrührer mit überlegenen Sicherheitsfunktionen und intelligenter Leistung
Marke: OHAUS™ 30500623
980.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Schützen Sie Ihr Labor mit der patentierten SmartPresence™-Technologie. Diese exklusive, hochmoderne Technologie kann einen Benutzer in der Nähe erkennen. Wird niemand erkannt, schaltet sich die Heizfunktion sicher ab.
- Sichere Überwachung der Höchsttemperatur. Die SmartHeat™-Funktion ermöglicht es Ihnen, die Höchsttemperatur des Rührers mit Heizplatte einzustellen, um eine Überhitzung empfindlicher Proben zu verhindern und so den Benutzer und die Probe zu schützen.
- Schützt Bediener – das SmartHousing™ bleibt bei allen Temperatureinstellungen kühl. Die große Anzeigeleuchte für heiße Oberfläche ist im Labor auch aus größerer Entfernung leicht erkennbar und leuchtet ab einer Temperatur von über 40 °C.
Spezifikation
Aluminium | |
2,812 kg | |
E-G71HSRDM | |
126,000 mm | |
5,00 in. | |
173,00 mm | |
6,80 in. | |
2,600 kg |
230 V | |
230 V, 4,6 A , 50/60 Hz | |
10,50 in. | |
5 bis 380 °C | |
50/60 Hz | |
267,00 mm | |
5,700 lb | |
EU |