Learn More
OHAUS™ Guardian 7000 Heizplatten-Rührer
Langlebige Heizplattenrührer mit überlegenen Sicherheitsfunktionen und intelligenter Leistung
930.00 € - 1460.00 €
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16680482
|
OHAUS™
30500603 |
e-G71HS07C |
1000.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
16690482
|
OHAUS™
30500613 |
E-G71HSRDM |
1460.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16600492
|
OHAUS™
30500623 |
E-G71HSRDM |
930.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Schützen Sie Ihr Labor mit der patentierten SmartPresence™-Technologie. Diese exklusive, hochmoderne Technologie kann einen Benutzer in der Nähe erkennen. Wird niemand erkannt, schaltet sich die Heizfunktion sicher ab.
- Sichere Überwachung der Höchsttemperatur. Die SmartHeat™-Funktion ermöglicht es Ihnen, die Höchsttemperatur des Rührers mit Heizplatte einzustellen, um eine Überhitzung empfindlicher Proben zu verhindern und so den Benutzer und die Probe zu schützen.
- Schützt Bediener – das SmartHousing™ bleibt bei allen Temperatureinstellungen kühl. Die große Anzeigeleuchte für heiße Oberfläche ist im Labor auch aus größerer Entfernung leicht erkennbar und leuchtet ab einer Temperatur von über 40 °C.
Spezifikation
230 V | |
50/60 Hz | |
EU |