Learn More
Fisherbrand™ Mikromagnetrührstab aus PTFE
Entwickelt für die kleinsten Behälter. Fisherbrand™ Mikromagnetrührstäbe aus PTFE sind autoklavierbar.
Marke: Fisherbrand™ 001.803
Beschreibung
Entwickelt für die kleinsten Behälter.Fisherbrand™ Mikromagnetrührstäbe aus PTFE sind autoklavierbar.
- In wiederverwendbaren Fläschchen mit Schnappverschluss.
- Zum Rühren in Reagenzgläsern, kleinen Bechergläsern oder anderen Behältern.
- Autoklavierbar.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Behälter & Gefäße, Heizrührer | |
3 mm | |
10/Pckg. | |
PTFE-Mikrorührstäbchen |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
PTFE | |
3 mm | |
Zylinder |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mikromagnetrührstab aus PTFE > Abmessungen (Durchm. x L): 3 x 3 MML
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur