Learn More
Schmidlin™ GT Plus 6000 Ultra Zero Air Generator
This generator produces a continuous supply of dry, ultra zero grade air.
7070.96 € - 14048.03 €
Spezifikation
Max. Umgebungstemperatur bei Betrieb 35°C
Auslassdruck 3.5 to 9 bar
Anschlüsse Inlet: 1/4 in., Outlet: 1/8 in.
Elektrische Anforderungen 110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz
Reinheitsgrad Stickstoff <0.1 ppm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Flussrate Höhe (metrisch) Wirkleistung Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Flussrate Höhe (metrisch) Wirkleistung Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17738909
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Schmidlin™
DB-NGT1500-EU
1500 mL/min. 41 cm 220 W 55 cm
7070.96 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17758909
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Schmidlin™
DB-NGT3000-EU
3000 mL/min. 41 cm 565 W 55 cm
7883.72 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17748909
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Schmidlin™
DB-NGT15000-EU
15,000 mL/min. 47 cm 565 W 63 cm
11590.16 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17768909
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Schmidlin™
DB-NGT30000-EU
30,000 mL/min. 47 cm 565 W 63 cm
14048.03 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Increase efficiency and improve safety and performance
  • On-demand supply 24/7
  • Purity: Free from THC, CO CO2, O3, NOx and SOx
  • Pressure: 4.5 to 10 barg (65 to 145 psig)
  • Proprietary platinum catalyst technology
  • Flow capacity to match your specific instrument demands
  • Meets and exceeds requirements for the most demanding analyzers
Spezifikation
Spezifikation
35°C
Inlet: 1/4 in., Outlet: 1/8 in.
<0.1 ppm
3.5 to 9 bar
110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz