Learn More
Schmidlin™ GT Plus 6000 Ultra Zero Air Generator
This generator produces a continuous supply of dry, ultra zero grade air.
Marke:  Schmidlin™ DB-NGT3000-EU
Encompass_Preferred
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17758909
  • 7883.72 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Increase efficiency and improve safety and performance
  • On-demand supply 24/7
  • Purity: Free from THC, CO CO2, O3, NOx and SOx
  • Pressure: 4.5 to 10 barg (65 to 145 psig)
  • Proprietary platinum catalyst technology
  • Flow capacity to match your specific instrument demands
  • Meets and exceeds requirements for the most demanding analyzers
Spezifikation
Spezifikation
23 cm
41 cm
3.5 to 9 bar
55 cm
110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz
565 W
3000 mL/min.
35°C
21.6 in.
Inlet: 1/4 in., Outlet: 1/8 in.
<0.1 ppm