Learn More
Tocris Bioscience™ GSK 626616
Potent and selective DYRK inhibitor; orally bioavailable.
280.77 € - 1034.53 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (5Z)-2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-5-(6-quinoxalinylmethylene)-4(5H)-thiazolone |
---|---|
CAS | 1025821-33-3 |
Summenformel | C18H10Cl2N4OS |
Formelmasse | 401.27 |
Reinheit | 98% |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18708926
|
Tocris Bioscience™
6638/10 |
10 mg |
280.77 €
10 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18758486
|
Tocris Bioscience™
6638/50 |
50 mg | N/A | ||||||
Beschreibung
- Potent and selective DYRK inhibitor (IC50 = 0.7 nM for DYRK3, similar potency for DYRK1 and 2)
- Exhibits ∼20-fold selectivity over casein kinase 2 and negligible activity against a panel of 451 kinases screened
- Enhances number of CFU-E stimulated by Epo from human marrow
- Increases hemoglobin levels in anemic mice
- Orally bioavailable
Spezifikation
(5Z)-2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-5-(6-quinoxalinylmethylene)-4(5H)-thiazolone | |
C18H10Cl2N4OS | |
98% |
1025821-33-3 | |
401.27 |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Bei 4 °C lagern