Learn More
Tocris Bioscience™ GSK 626616
Potent and selective DYRK inhibitor; orally bioavailable.
Marke:  Tocris Bioscience™ 6638/50
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18758486
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
GSK 626616 is a potent and selective DYRK inhibitor (IC50 = 0.7 nM for DYRK3, similar potency for DYRK1 and 2). Exhibits ∽20-fold selectivity over casein kinase 2 and negligible activity against a panel of 451 kinases screened. Enhances number of CFU-E stimulated by Epo from human marrow. Increases hemoglobin levels in anemic mice. Orally bioavailable.
Spezifikation
Spezifikation
(5Z)-2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-5-(6-quinoxalinylmethylene)-4(5H)-thiazolone
50 mg
401.27
1025821-33-3
C18H10Cl2N4OS
98%