Learn More
Thermo Scientific™ Röhrchen-Revolver/-Rotator
Artikelnummer. 15228854 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
Kabelsatz mit verschiedenen Steckern
US-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15228854
Marke: Thermo Scientific™ 88881001
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Unser Röhrchenrotator mit variabler Drehzahl besticht durch seine kleine Stellfläche, flexible Konstruktion und einfache Anzeige. So lassen sich eine höhere Flexibilität und Effektivität erreichen, was zu einer Effizienzsteigerung in Ihrem Labor führt.
Steigern Sie die Produktivität Ihres Labors mit diesem Thermo Scientific™ Röhrchen-Revolver/-Rotator mit variabler Drehzahl. Die kleine Stellfläche, die Auslegung auf vielfältige Anwendungsmöglichkeiten und die unkomplizierte Anzeige leisten ihren Beitrag zur weiteren Steigerung von Flexibilität und Effizienz.
  • Austauschbare Rotiereinlagen fassen Röhrchen in verschiedenen Größen für maximale Flexibilität. Jedes Blatt kann von 0 bis 90 Grad eingestellt werden.
  • Effektiveres Mischen durch den “oszillierenden” Modus. Oszillation tritt jedes Mal ein, wenn der Rotationszyklus 40 Grad erreicht.
  • Kleine Stellfläche
  • Sofort betriebsbereit
  • Wartungsfreier Motor, leiser Betrieb
Garantie: 2 Jahre
Garantie
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Drehzahlbereich 10 bis 40 U/min
Elektrische Anforderungen 100/240 V, 50/60 Hz
Spannung 100/240 V
Temperaturbereich (metrisch) 4 bis 60 °C
Wirkleistung 6 W
Aufnahmevermögen Kombination von 4 Paddeln: 7 x 10 bis 15 ml-Röhrchen, 7 x 5 bis 7 ml-Röhrchen, 15 x 1,5 bis 2 ml-Röhrchen, 21 x 0,5 bis 0,8 ml-Röhrchen, Ein Paddel mit 6 x 50 ml-Röhrchen
Produkttyp Schüttler
Zertifizierung/Konformität cCSAus, CE
Steckertyp US-Stecker
Frequenz 50/60 Hz
Abmessungen (L x B x H) 6 x 8.9 x 7.7 in. (154 x 225 x 195 mm)
Höhe (angloamerikanisch) 7,7 in.
Höhe (metrisch) 195 mm
Länge (angloamerikanisch) 6 in.
Länge (angloamerikanisch) Plattform 6 in.
Länge (metrisch) 154 mm
Länge (metrisch) Plattform 154 mm
Breite (angloamerikanisch) 8,9 in.
Breite (metrisch) 225 mm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 2.65 lb.
Versandgewicht (metrisch) 1.2 kg
Modell Röhrchen-Revolver, Rotator
Enthält Two 10/15mL paddles (88881005)
Two 5mL/7mL paddles (88881006)
Two 1.5mL/2mL paddles (88881007)
One 50mL paddle (88881009)
Paddles can also be purchased as accessories in quantities listed above
Gewährleistung und Service 2 Jahre
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.