Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Quantitative Papiere, Gütegrad 388, gefaltet
Sartorius Stedim Biotech™ Gütegrad 388 quantitative Papiere, gefaltet, eignen sich für quantitative und gravimetrische Analysen sowie für Druck- oder Vakuumfiltration.
159.00 € - 600.00 €
Spezifikation
Flächengewicht | 84 g/m2 |
---|---|
Format | Gefaltet |
Material | 100 % Baumwoll-Linter (>98 % Alpha-Cellulose; aschefrei) |
Particle Retention | 12 bis 15 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | 10 Sekunden |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15912980
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-101-200 |
200 mm |
159.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15922980
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-101-320 |
300 mm |
600.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Hergestellt aus 100 % Baumwolllinter
- Aschegehalt (≤ 0.01 % gemäß DIN 540370)
- Nassfest
- Farbkodierte Box für einfache Auswahl
Spezifikation
84 g/m2 | |
100 % Baumwoll-Linter (>98 % Alpha-Cellulose; aschefrei) | |
10 Sekunden | |
100/Packung |
Gefaltet | |
12 bis 15 μm | |
388 | |
0,21 mm |