Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Quantitative Papiere, Gütegrad 388, gefaltet
Sartorius Stedim Biotech™ Gütegrad 388 quantitative Papiere, gefaltet, eignen sich für quantitative und gravimetrische Analysen sowie für Druck- oder Vakuumfiltration.
Marke:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-4-101-200
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.37400kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15912980
  • 159.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 04-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus 100 % Baumwolllinter
  • Aschegehalt (≤ 0.01 % gemäß DIN 540370)
  • Nassfest
  • Farbkodierte Box für einfache Auswahl
Spezifikation
Spezifikation
84 g/m2
100 % Baumwoll-Linter (>98 % Alpha-Cellulose; aschefrei)
10 Sekunden
100/Packung
200 mm
Gefaltet
12 bis 15 μm
388
0,21 mm