Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Quantitative Papiere, Gütegrad 388, gefaltet
Sartorius Stedim Biotech™ Gütegrad 388 quantitative Papiere, gefaltet, eignen sich für quantitative und gravimetrische Analysen sowie für Druck- oder Vakuumfiltration.
Marke:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-4-101-320
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.67600kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15922980
  • 600.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 26-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus 100 % Baumwolllinter
  • Aschegehalt (≤ 0.01 % gemäß DIN 540370)
  • Nassfest
  • Farbkodierte Box für einfache Auswahl
Spezifikation
Spezifikation
84 g/m2
100 % Baumwoll-Linter (>98 % Alpha-Cellulose; aschefrei)
10 Sekunden
100/Packung
300 mm
Gefaltet
12 bis 15 μm
388
0,21 mm