Learn More
Poeppelmann™ GPN 700 Serie HDPE-Schraubstopfenverschluss, gelb
Mit griffsicherem Kopf zum manuellen Zusammenbau. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 700 Schraubstopfen sind aus gelbem PE-HD-Kunststoff gefertigt.
25.95 € - 153.70 €
Spezifikation
Produkttyp | Schraubverschlussstopfen |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für eine Vielzahl von Innengewinden verschiedener metrischer und Inch-Größen und Rohrgewinde gemäß DIN EN ISO 228 – 1 |
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10420255
|
Poeppelmann™
70072290000 |
1/4 – 28 UNF |
26.87 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10738215
|
Poeppelmann™
70000060000 |
M 6 |
27.77 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10748215
|
Poeppelmann™
70010100000 |
M 10 x 1 |
27.77 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10606825
|
Poeppelmann™
70004970000 |
7/16 – 20 UNF |
28.09 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10586055
|
Poeppelmann™
70012150000 |
M 12 x 1,5 |
28.04 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10607015
|
Poeppelmann™
70004980000 |
9/16 – 18 UNF |
26.87 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10318614
|
Poeppelmann™
70005910000 |
1/4 – 18 NPTF |
26.87 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10665495
|
Poeppelmann™
70000160000 |
M 16 |
28.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10675495
|
Poeppelmann™
70000200000 |
M 20 |
33.87 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 09-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10125084
|
Poeppelmann™
70020200000 |
M 20 x 2 |
25.95 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10758555
|
Poeppelmann™
70004010000 |
G 5/8 |
35.67 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10615315
|
Poeppelmann™
70022150000 |
M 22 x 1,5 |
37.40 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10185144
|
Poeppelmann™
70000240000 |
M 24 |
40.28 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10348854
|
Poeppelmann™
70024200000 |
M 24 x 2 |
40.28 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10527404
|
Poeppelmann™
70033200000 |
M 33 x 2 |
74.89 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10236984
|
Poeppelmann™
70042200000 |
M 42 x 2 |
116.60 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10063934
|
Poeppelmann™
70052200000 |
M 52 x 2 |
153.70 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Mit metrischen Gewinden
- Gem. DIN EN ISO 228-1
- Beständig gegen Alkohol und schwache Säuren/Laugen
- Kleine bis mittlere Größen mit einem Schlitz für Installation mit Schraubendreher
- Geeignet für eine Vielzahl von metrischen und imperialen Innengewinden sowie für Rohrgewinde
Spezifikation
Schraubverschlussstopfen | |
Geeignet für eine Vielzahl von Innengewinden verschiedener metrischer und Inch-Größen und Rohrgewinde gemäß DIN EN ISO 228 – 1 |