Learn More
Poeppelmann™ GPN 700 Serie HDPE-Schraubstopfenverschluss, gelb
Mit griffsicherem Kopf zum manuellen Zusammenbau. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 700 Schraubstopfen sind aus gelbem PE-HD-Kunststoff gefertigt.
Marke:  Poeppelmann™ 70005910000
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10318614
  • 28.25 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit metrischen Gewinden
  • Gem. DIN EN ISO 228-1
  • Beständig gegen Alkohol und schwache Säuren/Laugen
  • Kleine bis mittlere Größen mit einem Schlitz für Installation mit Schraubendreher
  • Geeignet für eine Vielzahl von metrischen und imperialen Innengewinden sowie für Rohrgewinde
Spezifikation
Spezifikation
1/4 – 18 NPTF
Schraubverschlussstopfen
Geeignet für eine Vielzahl von Innengewinden verschiedener metrischer und Inch-Größen und Rohrgewinde gemäß DIN EN ISO 228 – 1