Learn More
Poeppelmann™ GPN 700 Serie HDPE-Schraubstopfenverschluss, gelb
Mit griffsicherem Kopf zum manuellen Zusammenbau. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 700 Schraubstopfen sind aus gelbem PE-HD-Kunststoff gefertigt.
Marke: Poeppelmann™ 70022150000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Mit metrischen Gewinden
- Gem. DIN EN ISO 228-1
- Beständig gegen Alkohol und schwache Säuren/Laugen
- Kleine bis mittlere Größen mit einem Schlitz für Installation mit Schraubendreher
- Geeignet für eine Vielzahl von metrischen und imperialen Innengewinden sowie für Rohrgewinde
Spezifikation
Schraubverschlussstopfen | |
M 22 x 1,5 | |
Geeignet für eine Vielzahl von Innengewinden verschiedener metrischer und Inch-Größen und Rohrgewinde gemäß DIN EN ISO 228 – 1 |