Learn More
Poeppelmann™ GPN 1000 Serie dickwandiger, hexagonaler LDPE-Verschluss, schwarz
Bietet optimalen Korrosionsschutz. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 1000 Sechskantkappen sind aus schwarzem PE-LD-Kunststoff gefertigt.
13.90 € - 101.00 €
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
---|---|
Material | LDPE |
Typ | Sechskantkappe |
Menge | 100/Packung |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10616655
|
Poeppelmann™
10010780000 |
397 mm | 34 mm | 32 mm |
61.25 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 26-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10695685
|
Poeppelmann™
10008930000 |
16.8 mm | 14 mm | 13 mm |
15.20 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10378774
|
Poeppelmann™
10010710000 |
18 mm | 14 mm | 14 mm |
19.45 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10685685
|
Poeppelmann™
10010690000 |
12.9 mm | 12 mm | 10 mm |
13.90 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10677605
|
Poeppelmann™
10010730000 |
24 mm | 20 mm | 19 mm |
24.45 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10409874
|
Poeppelmann™
10082670000 |
21.3 mm | 18 mm | 16 mm |
20.25 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10517394
|
Poeppelmann™
10010730000_Y |
23.6 mm | 20 mm | 19 mm |
21.30 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10411225
|
Poeppelmann™
10010740000 |
27.5 mm | 225 mm | 22 mm |
28.75 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10287994
|
Poeppelmann™
10010760000 |
34 mm | 29 mm | 27 mm |
49.85 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10308574
|
Poeppelmann™
10010800000 |
50.1 mm | 44 mm | 41 mm | N/A | ||||||
10606445
|
Poeppelmann™
10110810000 |
55.9 mm | 49 mm | 46 mm |
77.40 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10207764
|
Poeppelmann™
10010810000 |
55.9 mm | 49 mm | 46 mm |
101.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10348974
|
Poeppelmann™
10018110000_Y |
67 mm | 57 mm | 55 mm |
99.25 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10606655
|
Poeppelmann™
10010770000 |
37.4 mm | 31 mm | 30 mm |
56.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10595874
|
Poeppelmann™
10010720000 |
21,3 mm | 18,5 mm | 17 mm |
19.70 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Schutz für Muttern und Schrauben
- Dickwandige Ausführung für höhere Ansprüche
- Die zylindrische Außenkontur verhindert die Anwendung von Schraubenschlüsseln
Spezifikation
Schwarz | |
LDPE | |
Sechskantkappe | |
100/Packung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Poeppelmann™ GPN 1000 Serie dickwandiger, hexagonaler LDPE-Verschluss, schwarz