Learn More
Poeppelmann™ GPN 1000 Serie dickwandiger, hexagonaler LDPE-Verschluss, schwarz
Bietet optimalen Korrosionsschutz. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 1000 Sechskantkappen sind aus schwarzem PE-LD-Kunststoff gefertigt.
Marke: Poeppelmann™ 10010690000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schutz für Muttern und Schrauben
- Dickwandige Ausführung für höhere Ansprüche
- Die zylindrische Außenkontur verhindert die Anwendung von Schraubenschlüsseln
Spezifikation
Schwarz | |
12 mm | |
10 mm | |
LDPE |
Schutz für Muttern und Schrauben | |
100/Packung | |
12.9 mm | |
Sechskantkappe |