Learn More
Poeppelmann™ GPN 1000 Serie dickwandiger, hexagonaler LDPE-Verschluss, schwarz
Bietet optimalen Korrosionsschutz. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 1000 Sechskantkappen sind aus schwarzem PE-LD-Kunststoff gefertigt.
Marke:  Poeppelmann™ 10010770000
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10606655
  • 56.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Schutz für Muttern und Schrauben
  • Dickwandige Ausführung für höhere Ansprüche
  • Die zylindrische Außenkontur verhindert die Anwendung von Schraubenschlüsseln
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
31 mm
30 mm
LDPE
Schutz für Muttern und Schrauben
100/Packung
37.4 mm
Sechskantkappe