Learn More
Gosselin™ Gerader Behälter, montiert, steril
Hergestellt mit High-Tech-Geräten in Spritzgießtechnik. Die Corning™ Gosselin™ vormontierten, sterilen, geraden Behälter sind 180 ml-Sterilflaschen aus Polypropylen mit weißen LDPE-Schraubverschlüssen. 284/Karton
Marke: Gosselin™ TP53C-003
128.18 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Durchsichtiges und bruchfestes reines Polypropylen (PP)
- Auslaufsicherer Polyethylen-Schraubverschluss mit Innenlippe
- Sterilisiert mit Gammastrahlung gemäß SAL 10-3 im Lieferumfang
- In Reihe montiert, um Kontaminationen zu vermeiden, und auf Tabletts verpackt
- Behälter werden mit High-Tech-Ausrüstung in Spritzgusstechnologie und mehreren Produktionsprüfungen hergestellt
- Europäischen Richtlinien entsprechende Rohstoffe, einschließlich der Abwesenheit von Schwermetallen, Lebensmittelverträglichkeit und Medizinprodukten für die In-vitro-Diagnostik
Spezifikation
Vormontierter Behälter | |
Polypropylen | |
Steril | |
Weiß | |
Schraubverschluss | |
52 mm | |
264/Karton |
Ja | |
Gerade, zylindrisch | |
180 mL | |
LDPE | |
Klar | |
102 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ Gerader Behälter, montiert, steril > Verschluss: Weiß; Volumen: 180 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur