Learn More
Gosselin™ Gerader Gosselin™ Behälter
Gerader Corning™ Gosselin™ Behälter, Probenfläschchen, PP sind in verschiedenen Größen und Mengen sowie steril und nicht-steril erhältlich.
Marke: Gosselin™ TP52C-004
120.67 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Durchsichtiges und bruchfestes Polypropylen (PP)
- In verschiedenen Größen und Mengen erhältlich
- Farbcodierte Schraubverschlüsse
Spezifikation
Polypropylen | |
125 mL | |
380/Karton |
Steril | |
Grün | |
380/Pckg. |