Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Schnapp-Deckel für Nunc Behälter
Halten Sie Proben zusammen mit Thermo Scientific™ Nunc™ Schnappverschlüssen für Nunc Behälter Diese Verschlüsse werden aus hochreinen Harzen auf unseren hochmodernen Anlagen geformt und gefertigt.
Marke:  Thermo Scientific™ 536617
511.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11311765
  • 521.00 € / 4000 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Halten Sie Proben zusammen mit Thermo Scientific™ Nunc™ Schnappverschlüssen für Nunc Behälter Diese Verschlüsse werden aus hochreinen Harzen auf unseren hochmodernen Anlagen geformt und gefertigt.
  • Polyethylen
  • Nicht steril
  • Für Behälter von 12,5 bis 50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Verschluss für Kryoröhrchen
Polyethylen
12,5 bis 30 ml
Schnappverschluss für Behälter mit 12,5, 20 und 30 ml Volumen
Nunc™
Ja
Unsteril
Tiefkühlgerät mit natürlichem
Behälter mit 12,5, 20 und 30 ml Volumen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Schnapp-Deckel für Nunc Behälter >