Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ 1-step Fix/Lyse Solution (10X)
Ermöglicht die Lyse von Erythrozyten nach dem Färben von peripheren Blutzellen mit fluorochrom-konjugierten Antikörpern. Formuliert, um nicht-nukleierte Erythrozyten zu lysieren, während die fixierte und markierte Leukozytenpopulation erhalten bleibt.
Marke:  Invitrogen™ 00-5333-54
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15596286
  • 148.00 € / 50 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Enthält 10 % Formaldehyd und 30 % Diethylenglycol
Beschreibung
Beschreibung
  • Eine Isolierung von mononukleären Zellen durch Gradientenzentrifugation (z. B. Ficoll-Paque-Dichtegradiententrennung) ist bei Verwendung dieser Lösung nicht erforderlich
  • Kompatibel mit Antikörpern, die an organische Farbstoffe und Tandemfarbstoffe konjugiert sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1-stufige Fixierungs-/Lysierungslösung
eBioscience™
50 mL
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Invitrogen™ eBioscience™ 1-step Fix/Lyse Solution (10X) > 50 ml