Learn More
Gosselin™ Gerader Gosselin™ Behälter
Gerader Corning™ Gosselin™ Behälter, Probenfläschchen, PP sind in verschiedenen Größen und Mengen sowie steril und nicht-steril erhältlich.
Marke: Gosselin™ TP35C-004
Beschreibung
- Durchsichtiges und bruchfestes Polypropylen (PP)
- In verschiedenen Größen und Mengen erhältlich
- Farbcodierte Schraubverschlüsse
Spezifikation
Polypropylen | |
60 mL | |
700/Karton |
Steril | |
Grün | |
70/Pckg. |