Learn More
Gosselin™ 10 ml-Röhrchen aus Polystyrol mit rundem Boden
Aus Polystyrol. Gosselin™ 10 ml-Polystyrolröhrchen mit rundem Boden eignen sich für klinische Anwendungen, Lebensmittel und industrielle Anwendungen.
Marke: Gosselin TL95-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Runder Boden
- Polystyrol
- Natürliche (klare) Farbe
- Für Lebensmittel geeignet
- Zertifiziert nach EC N°1935/2004, ISO 11137 : Nil
Spezifikation
CE, IVD, ISO 11137 | |
10 ml | |
Für klinische Verwendung, Milchprodukte, Umwelt, Industrie, Mikrobiologie | |
1250 Karton | |
Unsteril | |
Nicht enthalten |
Naturfarben | |
Polystyrol | |
250BG | |
No | |
17.8 mm | |
Reagenzglas |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ 10 ml-Röhrchen aus Polystyrol mit rundem Boden > Nonsterile; Diameter: 15mm; Without closure
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur