Learn More
Gosselin™ 10 ml-Röhrchen aus Polystyrol mit rundem Boden
Aus Polystyrol. Gosselin™ 10 ml-Polystyrolröhrchen mit rundem Boden eignen sich für klinische Anwendungen, Lebensmittel und industrielle Anwendungen.
92.27 € - 223.45 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE, IVD, ISO 11137 |
---|---|
Farbe | Naturfarben |
Kapazität (metrisch) | 10 mL |
Material | Polystyrol |
Zur Verwendung mit | Für klinische Verwendung, Milchprodukte, Umwelt, Industrie, Mikrobiologie |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Verschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Verschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11709392
|
Gosselin
TR95-22 |
15,4 mm | Nicht enthalten |
92.27 €
1250 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11729392
|
Gosselin
TR95-01 |
15,4 mm | Gerader Verschluss |
223.45 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11717325
|
Gosselin
TL95-01 |
17.8 mm | Nicht enthalten | N/A | ||||||
11799382
|
Gosselin
TL11-01 |
16 mm | Nicht enthalten | N/A | ||||||
11719392
|
Gosselin
TR95-24 |
15,4 mm | Ja; Flügelkappe |
205.73 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Runder Boden
- Polystyrol
- Natürliche (klare) Farbe
- Für Lebensmittel geeignet
- Steril
- Zertifiziert nach EC N°1935/2004, ISO 11137 : Nil
Spezifikation
CE, IVD, ISO 11137 | |
10 mL | |
Für klinische Verwendung, Milchprodukte, Umwelt, Industrie, Mikrobiologie | |
Nein | |
Reagenzgläser |
Naturfarben | |
Polystyrol | |
250/Beutel | |
Unsteril |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ 10 ml-Röhrchen aus Polystyrol mit rundem Boden