Learn More
Brady™ ToughStripe™ Bodenpfeile mit vordefiniertem Abstand
ToughStripe™ Bodenpfeile aus B-514-Polyester mit vorgegebenem Abstand eignen sich optimal zur Markierung von Gängen, Durchgängen, Lagerplätzen sowie zur Kennzeichnung von Sicherheitseinrichtungen und Ausgängen.
Marke:  Brady™ 104529
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11781276
  • 246.00 € / 1 Rollen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Beschreibung
  • Die hochglänzende Oberfläche glänzt wie neuer Lack und hält dem Staplerverkehr stand, ohne zu reißen oder sich abzulösen
  • Das Klebeband kann sauber und ohne unansehnliche Kleberückstände oder Beschädigungen des Fußbodens entfernt werden
  • Ideal zur Markierung von Wegen, Durchgängen und Lagerplätzen sowie zur Kennzeichnung von Geräten und Ausgängen
  • Übertrifft die Sicherheitsstandards für saubere, trockene und rutschfeste Oberflächen nach ANSI A 1264.2-2006 und OSHA 1910
Spezifikation
Spezifikation
ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22
Hoher Glanz
100/Packung
ToughStripe vordefinierte Formen
5 in.
130 °F
2 mil
50.8 mm
Arrow
50,80 x 127 mm
Bodenpfeile
TS-50.80-514-PREARO-YL-RL
Polyester
Dauerhafte Gummierung
Ideal zur Markierung von Wegen, Durchgängen und Lagerplätzen sowie zur Kennzeichnung von wichtiger Schutzausrüstung und Ausgängen
127 mm
0 °F
2 in.
-18 °C bis 54 °C
0 °F bis 130 °F
Arrow
Gelb
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ ToughStripe™ Bodenpfeile mit vordefiniertem Abstand > Gelbe Pfeile mit vordefiniertem Abstand