Learn More
Gosselin™ Quadratische HDPE-Flaschen
Vordosiert mit Natriumthiosulfat, das die Wirkung von Chlor, Brom und in Wasser aufgelöstem Ozon hemmt. Gosselin™ quadratische HDPE-Flaschen werden aus durchsichtigem HDPE mit einer graduierten Oberfläche hergestellt.
179.90 € - 365.00 €
Spezifikation
Material HDPE
Sterilität Steril
Verschlussfarbe Rot
Graduierungen Ja
Zertifizierung/Konformität EG N°1935/2004, ISO 11137
Mehr Spezifikationen ansehen
Produits 11
Code produit Marque Kapazität (metrisch) Verschlusstyp Enthält Verpackung Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Kapazität (metrisch) Verschlusstyp Enthält Verpackung Prix Quantité et disponibilité  
11724644
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Gosselin™
HFC510-02
500 ml 29 mm Roter manipulationssicherer Verschlussstopfen mit Scharnier 120 mg/l Natriumthiosulfat Großpackung
183.37 €
100 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Ajouter au panier
11703114
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Gosselin™
HFC500-01
500 ml 37 mm rote Kappe mit Watte 20 mg/l Natriumthiosulfat Großpackung
179.90 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Ajouter au panier
11753104
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Gosselin™
HFC520-01
500 ml 22 mm Roter manipulationssicherer Verschlusskappe mit geformter Dichtung 20 mg/l Natriumthiosulfat Großpackung
191.91 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Ajouter au panier
11763104
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Gosselin™
HFC520-02
500 ml 22 mm Roter manipulationssicherer Verschlusskappe mit geformter Dichtung 20 mg/l Natriumthiosulfat Einzeln verpackt
303.00 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Ajouter au panier
11727849
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Gosselin™
HFC520-07
500 ml 22 mm Roter manipulationssicherer Verschlusskappe mit geformter Dichtung 120 mg/l Natriumthiosulfat Einzeln verpackt
226.37 €
100 Stück
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Ajouter au panier
11783104
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Gosselin™
HFC510-01
500 ml 29 mm Roter manipulationssicherer Verschlussstopfen mit Scharnier 20 mg/l Natriumthiosulfat Großpackung
195.92 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Ajouter au panier
11773104
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Gosselin™
HFC520-06
500 ml 22 mm Roter manipulationssicherer Verschlusskappe mit geformter Dichtung 120 mg/l Natriumthiosulfat Großpackung
309.00 €
100 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Ajouter au panier
11793104
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Gosselin™
HFC510-03
500 ml 29 mm Roter manipulationssicherer Verschlussstopfen mit Scharnier 20 mg/l Natriumthiosulfat Einzeln verpackt
227.97 €
100 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Ajouter au panier
11871731
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Gosselin™
HFC510-04
500 ml 29 mm Roter manipulationssicherer Verschlussstopfen mit Scharnier 120 mg/l Natriumthiosulfat Einzeln verpackt
200.33 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Ajouter au panier
11704945
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Gosselin™
HFC1000-51
1000 ml 28 mm Roter manipulationssicherer Verschlusskappe mit geformter Dichtung 120 mg/l Natriumthiosulfat Großpackung
365.00 €
77 Stück
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Ajouter au panier
11720455
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Gosselin™
HFC1000-50
1.000 ml 28 mm Roter manipulationssicherer Verschlusskappe mit geformter Dichtung 20 mg/l Natriumthiosulfat Großpackung
358.00 €
77 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
  • Bruchsicher
  • Flaschen mit montiertem Schraubverschluss (Originalitätssicherung nicht aktiviert)
  • Strahlensterilisiert mit abziehbarem Sterilisationszertifikat auf dem Umkarton
Spécification
Spécification
HDPE
Rot
EG N°1935/2004, ISO 11137
Quadratisch
Steril
Ja
Ja
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats