Learn More
Gosselin™ Quadratische HDPE-Flaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1.000 ml
1000 ml
Höhe (metrisch):
146 mm
148 mm
160 mm
182 mm
Enthält:
120 mg/l Natriumthiosulfat
20 mg/l Natriumthiosulfat
Verpackung:
Einzeln verpackt
Großpackung
Description
- Bruchsicher
- Flaschen mit montiertem Schraubverschluss (Originalitätssicherung nicht aktiviert)
- Strahlensterilisiert mit abziehbarem Sterilisationszertifikat auf dem Umkarton
Specifications
Specifications
Kapazität (metrisch) | 1.000 ml |
Farbe | Durchscheinend |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 28 mm |
Enthält | 20 mg/l Natriumthiosulfat |
Material | HDPE |
Länge (metrisch) | 82 mm |
Verpackung | Großpackung |
Menge | 77/Schachtel |
Sterilität | Steril |
Breite (metrisch) | 82 mm |
Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Gosselin™ Quadratische HDPE-Flaschen >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction