Learn More
Gold(I)-natriumthiosulfat-Hydrat, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Gold(I) sodium thiosulfate hydrate is useful in organogold compounds. Further, it serves as an antirheumatic agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Gold(I) sodium thiosulfate hydrate |
Schmelzpunkt | (decomposition) |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 25 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.9% (Metal basis) |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. Insoluble in ethanol and most other organic solvents. |
Formelmasse | 490.19 (anhydrous) |
Aussehen | White powder |
Dichte | 3.09 |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
W07K019 | Analysenzertifikat | 23/09/2024 | 039741.03,039741.14,039741.06 |
U02K025 | Analysenzertifikat | 16/08/2024 | 039741.03,039741.14,039741.06 |
R10K032 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | 039741.03,039741.14,039741.06 |
P02K011 | Analysenzertifikat | 18/04/2024 | 039741.03,039741.14,039741.06 |
Q09K064 | Analysenzertifikat | 15/04/2024 | 039741.03,039741.14,039741.06 |