Learn More
Tetrachlorgold(III)-säure Trihydrat, ACS Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetrachloroauric(III) Acid Trihydrate |
Farbe | Orange |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 1 g |
Strukturformel | HAuCl4·3H2O |
Merck Index | 15,212 |
Synonym | Chloroauric Acid Trihydrate, Gold trichloride Acid Trihydrate |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 150g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether |
Formelmasse | 393.83 |
Reinheit (%) | ≥49.0% (Au) |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0459722 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 411070050,411070010,411070250 |
A0458089 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 411070050,411070010,411070250 |
A0465897 | Analysenzertifikat | 30/01/2025 | 411070050,411070010,411070250 |
A0462322 | Analysenzertifikat | 06/06/2024 | 411070050,411070010,411070250 |
A0439814 | Analysenzertifikat | 17/04/2024 | 411070050,411070010,411070250 |
Sicherheit und Handhabung
- Hydrogen tetrachloroaurate(III) trihydrate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.