Learn More
Gold(I)-Kaliumcyanid, Premion™, 99,96 % (Metallbasis), Au 67,6 % min, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11337397
Gold(I)-Kaliumcyanid, Premion™, 99,96 % (Metallbasis), Au 67,6 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337397
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11337397
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012552.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Goldkaliumcyanid ist eine wichtige Goldquelle, die bei der elektrolytischen Vergoldung verwendet wird. Die Hauptanwendung von Goldkaliumcyanid liegt in der Galvanisierung von Metallen. Darüber hinaus wird Goldkaliumcyanid auch bei der dekorativen Beschichtung von Schmuck verwendet. Es ist nützlich für die Photoreduktion von Goldionen mit dem ZnO-Nanopulver. Es ist nützlich für die Vorbereitung der Goldverbindungselektrode beim voltammetrischen Glukosenachweis.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13967-50-5
MDL-Nummer MFCD00011414
Synonym Potassium dicyanoaurate(I); Potassium gold cyanide
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold(I) potassium cyanide
Schmelzpunkt (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel KAu(CN)2
UN-Nummer UN1588
Beilstein 6235525
Merck Index 14,7628
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and slightly soluble in alcohol.
Formelmasse 288.33
Reinheit (%) 99.96%
Güte Premion™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Au 67.6% min.
Geruch Geruchsneutral
Dichte 3.45 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU20F016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/12/2024 Catalog Number012552.03,012552.14,012552.06
ChargennummerZ03K015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2024 Catalog Number012552.03,012552.14,012552.06
ChargennummerY07K027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2024 Catalog Number012552.03,012552.14,012552.06
ChargennummerY28J007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2023 Catalog Number012552.03,012552.14,012552.06
ChargennummerU13H055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number012552.03,012552.14,012552.06
Name des Produkts
Gold(I)-Kaliumcyanid, Premion™, 99,96 % (Metallbasis), Au 67,6 % min, Thermo Scientific Chemicals >