Learn More
Goat anti-Mouse IgG2b Cross-Adsorbed Secondary Antibody, PE, Invitrogen™
Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marke: Invitrogen P21149
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mouse IgG2b Cross-Adsorbed Polyclonal antibody specifically detects Mouse IgG2b Cross-Adsorbed in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.Spezifikation
Mouse IgG2b Cross-Adsorbed | |
Polyclonal | |
PE | |
Goat | |
purified | |
RUO | |
Mouse | |
Liquid |
Flow Cytometry | |
1 mg/mL | |
PBS with 1% glycerol, 1% Prionex, 2mM EDTA and 5mM sodium azide; pH 7.5 | |
Mouse IgG2b | |
250 μL | |
Secondary | |
4° C | |
IgG |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Goat anti-Mouse IgG2b Cross-Adsorbed Secondary Antibody, PE, Invitrogen™ > 250 μL; PE
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur