Learn More
Thermo Scientific™ GlycanPac™ AXR-1 HPLC-Säulen
Erzielen Sie mit dieser HPLC/UHPLC-Säule eine extrem hohe Auflösung und Selektivität für markierte und native Glykane. Sie ist kompatibel mit MS- und Fluoreszenzdetektion.
Marke: Thermo Scientific™ 088251
Beschreibung
Sichern Sie sich mit den Thermo Scientific™ GlycanPac™ AXR-1-LC-Säulen die branchenführende, ultrahohe Auflösung von markierten und nativen Glykanen für die strukturelle Charakterisierung und Quantifizierung. Diese leistungsstarke, Silika-basierte Chromatographiesäule erzielt mithilfe einer Kombination aus Ladung, Isomerstruktur und Größe eine Trennung im Mischmodus. Nun gibt es eine Säule mit einzigartiger Selektivität für die Analyse biologisch wichtiger Glykane. Die GlycanPac AXR-1 Säule ist in verschiedenen HPLC- und UHPLC-Formaten erhältlich und kompatibel mit Fluoreszenz- oder Massenspektrometrie (MS)-Detektion.
Außergewöhnliche Glykanselektivität mit branchenführender AuflösungDie Mixed-Mode-Oberflächenchemie der GlycanPac AXR-1 Säule liefert ultrahohe Auflösung und Selektivität für Glykane mit folgenden Eigenschaften:
- WAX-Funktion für die Retention negativ geladener Glykane mit Trennung nach zunehmender Ladung
- Umkehrphasenfunktion für gleich geladene Glykane mit Trennung nach Isomerie und Größe
Diese hochreine sphärische Silika-Säule wurde für HPLC- und UHPLC-Methoden mit Fluoreszenz- oder MS-Detektionsanwendungen entwickelt und getestet. Die GlycanPac AXR-1 Säule verwendet flüchtige wässrige Puffer (z. B. Ammoniumacetat oder Ammoniumformiat) und Acetonitril und liefert eluierende Glykane, die direkt in MS-Geräten bearbeitet werden können.
In mehreren Formaten erhältlich
- Einsatz der 1,9 μm-Säulen in UHPLC-Anwendungen und der 3 μm-Säulen in HPLC-Anwendungen
- Auswahl zahlreicher Bemaßungen zur Unterstützung der Auflösung, des Durchsatzes oder der für Ihre Anwendung maßgeblichen Anforderungen an das Gerät
- Schutz der analytischen Säule mit GlycanPac AXR-1 Vorsäulen
Spezifikation
WAX- und RP-Mischmodus | |
2,1 mm | |
150 mm | |
Kugelförmig, hochrein, porös | |
2 bis 8 | |
Kompatibel mit 0 bis 100 % wässrigen und gängigen HPLC-Lösungsmitteln | |
60 °C | |
GlycanPac | |
Mixed-Mode | |
Analysesäule |
Analysesäule | |
0,2 bis 0,3 ml/min | |
6000 psi (415 bar) | |
3 μm | |
175 Å | |
300 m²/g | |
Geschützt | |
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein | |
Umkehrphase und Ionenaustausch |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.