Learn More
Gly-Gly, JustPURE™, weißes Pulver, Fisher BioReagents Artikelnummer.: 10838830
Gly-Gly, JustPURE™, weißes Pulver, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10838830
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
Artikelnummer. 10838830
Marke: Fisher BioReagents BP293050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Farbe Weiß
Molekulargewicht 132.119
pH 5,5 bis 6,0
Menge 50 g
Verpackung Poly-Flasche
CAS 556-50-3
Synonym Diglycine
Löslichkeit Wasserlöslich
Form Pulver
Reinheits- oder Qualitätsgrad JustPURE™
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gly-Gly, JustPURE™, weißes Pulver, Fisher BioReagents >