Learn More
Hirschmann™ Glasstopfen
Zum sicheren Verschließen von Kolben, Flaschen, Schläuchen und anderen Laborgeräten. Hirschmann Instruments™ Hohle Glasstopfen sind aus Klarglas gefertigt.
Marke: Hirschmann™ 8900390
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gemäß DIN 12 252
- Passend für eine Auswahl an Größen lieferbar
Spezifikation
Zum dichten Verschließen von Gefäßen mit Norm-Schliff | |
NS 34/35 | |
Glas | |
Stopfen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Glasstopfen > Konische Standardverbindung:NS 34/35
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur