Learn More
Hirschmann™ Glasstopfen
Zum sicheren Verschließen von Kolben, Flaschen, Schläuchen und anderen Laborgeräten. Hirschmann Instruments™ Hohle Glasstopfen sind aus Klarglas gefertigt.
10.05 € - 61.50 €
Spezifikation
Material Glas
Produkttyp Stopfen
Zur Verwendung mit (Geräte) Zum dichten Verschließen von Gefäßen mit Norm-Schliff
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Standard-Konusverbindung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Standard-Konusverbindung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10014001
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
8900390
NS 34/35
21.65 €
1 Stück
Verfügbar ab: 07-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10678971
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
8900393
NS 45/40
30.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 07-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30090416
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
8900352
NS 7/16
51.80 €
10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30090410
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
8900360
NS 10/19
51.80 €
10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30090418
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
8900365
NS 12/21
51.80 €
10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30090396
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
8900375
NS 19/26
61.50 €
10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10238111
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
8900380
NS 24/29
10.05 €
1 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10524781
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
8900386
NS 29/32
11.30 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gemäß DIN 12 252
  • Passend für eine Auswahl an Größen lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
Glas
Stopfen
Zum dichten Verschließen von Gefäßen mit Norm-Schliff