Learn More
Kartell™ Gummistopfen mit einer Bohrung
Die Konstruktion aus Gummi gewährleistet einen festen Sitz. Kartell™ Gummistopfen mit einer Bohrung ermöglichen die sichere Versiegelung einer Flasche, während gleichzeitig ein Schlauch angeschlossen werden kann.
Marke:  Kartell™ 0383100
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10194951
  • 30.75 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 05-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Konstruktion aus Gummi gewährleistet einen festen Sitz.Kartell™ Gummistopfen mit einer Bohrung ermöglichen die sichere Versiegelung einer Flasche, während gleichzeitig ein Schlauch angeschlossen werden kann.
  • Aus rotem Gummi
Spezifikation
Spezifikation
6 mm
25/Pckg.
Rot
42mm
Konischer Stopfen
41 mm
1
32mm
Gummi
Name des Produkts
Kartell™ Gummistopfen mit einer Bohrung > Bodendurchmesser: 32 mm