Learn More
Fisherbrand™ Glas-Probenfläschchen mit Schraubverschluss
Lagern Sie Proben sicher in niedrigen oder hohen Glasfläschchen. Fisherbrand™ Glas-Probenfläschchen sind in verschiedenen Größen erhältlich. Fisherbrand™ Polypropylen-Schraubverschlüsse werden separat verkauft.
Marke: Fisherbrand™ 15304789
133.62 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24350" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus klarem neutralem Glas des Typs 1B
- Niedrige und hohe Form mit Standard-Halsgrößen
- 1 Dram entspricht etwa 3.55 ml (oder 0.125 fl. oz.)
- Geeignet für Medien, Diagnostik, Lagerung, Betrachtung und Probennahme
- Fisherbrand™ schwarze Polypropylen-Schraubverschlüsse für Glas-Probenfläschchen werden separat verkauft
Spezifikation
Große Form | |
17 mm | |
10.5 ml | |
67 mm |
Durchsichtig | |
Neutrales Glas (Typ 1B) | |
Schraubverschluss | |
15 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen