missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Zentrifugenröhrchen aus Glas, runder Boden
Transparente Zentrifugenröhrchen aus Glas bieten eine hervorragende Sichtbarkeit. Die Karl Hecht™ Zentrifugenröhrchen aus Glas mit Rundboden haben dicke Wände und sind mit oder ohne Graduierung erhältlich. Sie bestehen aus AR™ Natriumglas oder Duran™ Borosilikatglas.
0.35 € - 118.00 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10093651
|
Karl Hecht™
40950005 |
70 bis 100 ml | 40 mm | 115 mm | AR™ Natronglas |
5.78 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10439031
|
Karl Hecht™
40958001 |
10 bis 15 ml | 17 mm | 98 mm | Borosilikatglas 3.3 |
70.12 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10033681
|
Karl Hecht™
40950003 |
25 bis 30 ml | 24 – 25 mm | 100 mm | AR™ Natronglas |
118.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10630202
|
Karl Hecht™
40958003 |
25 bis 30 ml | 24 – 25 mm | 100 mm | Borosilikatglas 3.3 |
3.13 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10481322
|
Karl Hecht™
40950004 |
50 bis 55 ml | 33 – 35 mm | 98 mm | AR™ Natronglas |
3.02 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10292701
|
Karl Hecht™
40950001 |
10 bis 15 ml | 17 mm | 98 mm | AR™ Natronglas |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10420423
|
Karl Hecht™
40950002 |
10 to 15 mL | 17 mm | 107 mm | AR™ Soda Glass |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
- Runder Boden.
- Graduiert oder nicht graduiert.
- Ohne Rand.
- Dickwandig.
- AR™-Natronglas oder Duran™ Borosilikat.
Spezifikation
Centrifuge | |
Round |