Learn More
Karl Hecht™ Zentrifugenröhrchen aus Glas, runder Boden
Transparente Zentrifugenröhrchen aus Glas bieten eine hervorragende Sichtbarkeit. Die Karl Hecht™ Zentrifugenröhrchen aus Glas mit Rundboden haben dicke Wände und sind mit oder ohne Graduierung erhältlich. Sie bestehen aus AR™ Natriumglas oder Duran™ Borosilikatglas.
Marke:  Karl Hecht™ 40950003
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10033681
  • 128.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Runder Boden.
  • Graduiert oder nicht graduiert.
  • Ohne Rand.
  • Dickwandig.
  • AR™-Natronglas oder Duran™ Borosilikat.
Spezifikation
Spezifikation
25 bis 30 ml
Zentrifuge
100 mm
24 – 25 mm
Kalknatronglas
100
Rund