Learn More
Karl Hecht™ Zentrifugenröhrchen aus Glas, runder Boden
Transparente Zentrifugenröhrchen aus Glas bieten eine hervorragende Sichtbarkeit. Die Karl Hecht™ Zentrifugenröhrchen aus Glas mit Rundboden haben dicke Wände und sind mit oder ohne Graduierung erhältlich. Sie bestehen aus AR™ Natriumglas oder Duran™ Borosilikatglas.
Marke: Karl Hecht™ 40950004
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Runder Boden.
- Graduiert oder nicht graduiert.
- Ohne Rand.
- Dickwandig.
- AR™-Natronglas oder Duran™ Borosilikat.
Spezifikation
50 bis 55 ml | |
Zentrifuge | |
98 mm | |
33 – 35 mm | |
Zentrifugenröhrchen |
AR™ Natronglas | |
50 | |
Rund | |
Nein |