Learn More
Gibco™ Zeocin™ Selection Reagent
Selektives Antibiotikum, Formulierung von Phleomycin D1, ein Glykopeptid-Antibiotikum, das aus Streptomyces Verticillus produziert wird
Marke: Gibco™ R25005
1637.80 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24361" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Gibco™ Zeocin™ Selektions-Antibiotikum ist ein Präparat auf Basis von Phleomycin D1, einem Glykopeptid-Antibiotikum, das von Streptomyces verticillus produziert wird.
- Zeocin™ Selektions-Antibiotikum wirkt, indem es sich an DNA anlagert, diese spaltet und dadurch zum Zelltod führt.
- Dient zur Selektion von Zellkulturen aus Säugetier-, Insekten- und Hefe- sowie bakteriellen und pflanzlichen Proben.
- Die Arbeitskonzentration liegt je nach Zelltyp zwischen 50 und 400 µg/ml.
- Dieses Produkt wird in einer Konzentration von 100 mg/ml in sterilem Wasser und in 8 x 1,25 ml-Fläschchen geliefert.
Bestellinformation
Versandbedingungen: Eis
Spezifikation
Lagerbedingungen: -5 bis -20 °C Versandbedingungen: Eis |
|
Säugetierzellkultur, Insektenzellkultur | |
Antibiotikum | |
Eukaryotische Selektion/Erzeugung stabiler Zelllinien, bakterielle Selektion | |
50 ml |
100 mg/mL | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
Zeocin™ |